Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Synthetic GLP7-37

Fournisseur: Rockland Immunochemicals

000-001-M40
ROCK000-001-M40EA 634 EUR InStock
ROCK000-001-M40
Synthetic GLP7-37
Protéines et Peptides
Liraglutide is a human glucagon-like peptide-1 (GLP-1) agonist. GLP-1 (7-37) activates the GLP-1 cell-surface membrane-bound receptor in pancreatic beta cells and regulates insulin and glucagon secretions. Suitable for use in ELISA, western Blot, dot blot, PCA, and other assays.

  • Lyophilised
  • Purity: >95%
  • Concentration: 1,0 mg/ml by dry weight
  • Store at 2 to 8 °C

Application: Control peptide


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité