Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

IgG2b kappa Isotype Control (Unconjugated)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
012-001-334
ROCK012-001-334EA 400 EUR InStock
ROCK012-001-334
IgG2b kappa Isotype Control (Unconjugated)
Anticorps
Rat IgG2b Kappa isotype control can be utilized as a control or standard reagent in Western Blotting, Flow Cytometry, and ELISA experiments where determination of sample isotype is important. Specific conditions should be optimized by user.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:1000-1:5000;

Type: Control
Antigen: IgG2b κ
Clonality: Monoclonal
Clone: RG2bK
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité