IgG2c kappa Isotype Control (Unconjugated)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
012-001-P04
ROCK012-001-P04EA 400 EUR InStock
ROCK012-001-P04
IgG2c kappa Isotype Control (Unconjugated)
Anticorps
Rat IgG2c Kappa isotype control can be utilized as a control or standard reagent in Western Blotting, Flow Cytometry, and ELISA experiments where determination of sample isotype is important. Specific conditions should be optimized by user.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:1000-1:5000;
Type: Control
Antigen: IgG2c κ
Clonality: Monoclonal
Clone: RG2cK
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2c kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité