IgG1 Isotype Control (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
012-002-040
ROCK012-002-040EA 248 EUR InStock
ROCK012-002-040
IgG1 Isotype Control (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Rat IgG1 isotype control can be utilized as a control or standard reagent in Western Blotting, Flow Cytometry, and ELISA experiments where determination of sample isotype is important. Specific conditions should be optimized by user.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-1:20000; Flow Cytometry: 1:1000-1:5000;
Do not freeze!
Type: Control
Antigen: IgG1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité