IgG2a Isotype Control (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
012-006-041
ROCK012-006-041EA 248 EUR InStock
ROCK012-006-041
IgG2a Isotype Control (Biotin)
Anticorps
Rat IgG2a isotype control can be utilized as a control or standard reagent in Western Blotting, Flow Cytometry, and ELISA experiments where determination of sample isotype is important. Specific conditions should be optimized by user.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-1:20000; Flow Cytometry: 1:1000-1:5000;
Do not freeze!
Type: Control
Antigen: IgG2a
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité