Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACHE Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-101-232
ROCK100-101-232EA 2060 EUR InStock
ROCK100-101-232
Anti-ACHE Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
This product has been assayed against 1.0 µg of Acetyl Cholinesterase (Bovine Erythrocytes) in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG (H&L) (Goat) and ABTS (2,2’-azino-bis-(3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid))

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml

Type: Primary
Antigen: ACHE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité