Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HRP Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-1138
ROCK100-1138EA 490 EUR InStock
ROCK100-1138
Anti-HRP Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Peroxidase (Horesradish) (Goat) Antibody has been assayed against 1.0 µg of Peroxidase (Horseradish) in a standard ELISA using Alkaline Phosphatase conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG (H&L) (Rabbit) and pNPP as a substrate.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:9000 - 1:40000; Western Blot: 1:900 - 1:4000;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml

Type: Tag
Antigen: HRP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité