Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PKM Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-1178
ROCK100-1178EA 2060 EUR InStock
ROCK100-1178
Anti-PKM Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-PYRUVATE KINASE Antibody is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, immunoprecipitation, conjugation and most immunological methods requiring high titer and specificity. Specific conditions should be optimized by user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:50000 - 1:200,000; Western Blot: 1:5000 - 1:20000;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml

Type: Primary
Antigen: PKM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité