Anti-FITC Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-1196
ROCK100-1196EA 743 EUR InStock
ROCK100-1196
Anti-FITC Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Fluorescein Antibody has been assayed against 1.0 µg of Fluorescein conjugated Rabbit IgG in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG (H&L) (Donkey)5 and ABTS (2,2’-azino-bis-(3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid))
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml
Type: Tag
Antigen: FITC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité