Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Luciferase Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 9B10]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-137
ROCK100-401-137EA 2060 EUR InStock
ROCK100-401-137
Anti-Luciferase Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 9B10]
Anticorps
Primary Rabbit Anti-LUCIFERASE (Photobacterium fischerii) Reacts with Pan

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2500; Immunoprecipitation: 1:100;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml

Type: Primary
Antigen: Luciferase
Clonality: Monoclonal
Clone: 9B10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Photobacterium fischerii

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité