Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGFR Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 15A3]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-149
ROCK100-401-149EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-149
Anti-EGFR Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 15A3]
Anticorps
Anti-EGFR antibody is specifically designed for ELISA, immunoblotting and immunoprecipitation.  Reactivity in other assays is likely, but has not been determined.  Recognition of EGFR is independent of the phosphorylation status at tyrosine 1173.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:1000 - 1:10000; Immunochemistry: 2.5 µg/ml; Immunoprecipitation: 10 µl;

Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Monoclonal
Clone: 15A3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité