Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK1 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 10H11.E12]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-160
ROCK100-401-160EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-160
Anti-CDK1 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 10H11.E12]
Anticorps
This antibody is suitable for immunoblotting, immunochemistry immuno-precipitation (as active kinase), and immunoblotting.  HeLa cell lysate or human colon carcinoma is suggested as a positive control for immunoblotting.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:60,000; Western Blot: 1:250 - 1:5000; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000; Immunoprecipitation: 1:100;

Type: Primary
Antigen: CDK1
Clonality: Monoclonal
Clone: 10H11.E12
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité