Anti-CDK5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-163
ROCK100-401-163EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-163
Anti-CDK5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This product was assayed by immunoblot and found to be reactive against cdk5 (p31) at a dilution of 1:500 followed by reaction with Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG (H&L) (Goat).
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100;
Type: Primary
Antigen: CDK5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité