Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-167
ROCK100-401-167EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-167
Anti-CDK9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody has been tested for use in ELISA, immunoprecipitation, immunochemistry and by western blot.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band at approximately 43 kDa corresponding to CDK9 (PITALRE).

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:500 - 1:3000; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000; Immunoprecipitation: 1:100;

Type: Primary
Antigen: CDK9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité