Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBL2 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 12.A1.1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-173
ROCK100-401-173EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-173
Anti-RBL2 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 12.A1.1]
Anticorps
Suitable for ELISA, immunoprecipitation, immunoblotting, immunochemistry, and other immunological methods requiring high titer and specificity.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000; Immunoprecipitation: 1:100;

Type: Primary
Antigen: RBL2
Clonality: Monoclonal
Clone: 12.A1.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité