Anti-RFX5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-191
ROCK100-401-191EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-191
Anti-RFX5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This product was assayed by immunoblot and found to be reactive against RFX5 (C-terminal specific) at a dilution of 1:250 followed by reaction with Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG (H&L) (Goat).
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:3000;
Type: Primary
Antigen: RFX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité