Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RFX5 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: BP53-12]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-194
ROCK100-401-194EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-194
Anti-RFX5 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: BP53-12]
Anticorps
Anti-RFX5 Antibody was also tested in a gel supershift assay and found to be reactive against RFX5 complexes using 0.5 to 1.0 µl per assay. Specific conditions should be optimized by user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:3000;

Type: Primary
Antigen: RFX5
Clonality: Monoclonal
Clone: BP53-12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité