Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTGS2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-226
ROCK100-401-226EA 743 EUR InStock
ROCK100-401-226
Anti-PTGS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cox-2 (Cyclooxygenase-2) is an inducible enzyme that is normally absent from cells, however, in response to growth factors, tumor promoters and some cytokines, it undergoes a rapid and transient expression.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:5000 - 1:10000;

Type: Primary
Antigen: PTGS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité