Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MED23 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-239
ROCK100-401-239EA 783 EUR InStock
ROCK100-401-239
Anti-MED23 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-DRIP-130 detects a 130 kDa band by immunoblot analysis using a dilution of 1:1,000. For immunoprecipitation a dilution of 1:100 or 1:200 is suggested; pre-clearing with a non-specific rabbit IgG is helpful to reduce background.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:100 - 1:200;
Restore with deionized water (or equivalent); 500 µl

Type: Primary
Antigen: MED23
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité