Anti-CECB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-242
ROCK100-401-242EA 783 EUR InStock
ROCK100-401-242
Anti-CECB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-cecropin B is useful for the detection of cecropin B in various immunological assays.  This reagent has specific value for the study of cecropins in transgenic plants. The antibody may also recognize naturally occurring cecropin A.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100;
Type: Primary
Antigen: CECB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Silkworm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité