Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOTCH2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-406
ROCK100-401-406EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-406
Anti-NOTCH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody has been tested for use in ELISA and western blot.  A 1:500 dilution was effective for staining FFPE human kidney tissue by immunochemistry . Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:30,000 - 1:90,000; Western Blot: 1:400 - 1:2000; Immunochemistry: 1:200-1:800;

Type: Primary
Antigen: NOTCH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Dog, Chimpanzee

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité