Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOTCH2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-408S
ROCK100-401-408SEA 226 EUR InStock
ROCK100-401-408S
Anti-NOTCH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A strong response was detected by ELISA against the immunizing peptide.This product was assayed against the peptide immunogen in a standard capture ELISA using Peroxidase conjugated anti-Rabbit IgG (H&L) (Goat) (code #611-1302) and ABTS (2,2’-azino-bis-[3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid])

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:400 - 1:2000; Immunochemistry: 1:500;

Type: Primary
Antigen: NOTCH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité