Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TETX Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-894
ROCK100-401-894EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-894
Anti-TETX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody has been tested for use in ELISA and western blot.  For western blots expect a band of approximately 52 kDa in size corresponding to full-length TTFC.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:50000 - 1:250000; Western Blot: 1:1000 - 1:40000;

Type: Primary
Antigen: TETX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Clostridium tetani

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité