Anti-FBXO4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-963
ROCK100-401-963EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-963
Anti-FBXO4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antiserum has been tested for use in western blotting.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 – 1:3000;
Type: Primary
Antigen: FBXO4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité