Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CUL2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-A02
ROCK100-401-A02EA 783 EUR InStock
ROCK100-401-A02
Anti-CUL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody reacts with human Cul2 by western blot and immunoprecipitation.  The antibody immunoprecipitates in vitro translated product and Protein from cell lysates (using HeLa or NIH-3T3).  An 86.9 kDa band corresponding to human Cul2 is detected.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:1000; Immunoprecipitation: 1:500;

Type: Primary
Antigen: CUL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité