Anti-SKP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-A08
ROCK100-401-A08EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-A08
Anti-SKP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody reacts with human SKP1 by western blot and immunoprecipitation.  The antibody immunoprecipitates in vitro translated Protein and Protein from cell lysates (using HeLa, NIH-3T3, and others).
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:1000;
Type: Primary
Antigen: SKP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité