Anti-RBX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-A13
ROCK100-401-A13EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-A13
Anti-RBX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody reacts with human ROC1 by western blot and immunoprecipitation.  The antibody immunoprecipitates in vitro translated Protein and Protein from overexpressing cell lysates (using HeLa and NIH-3T3, and others).
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:1000;
Type: Primary
Antigen: RBX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité