Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF7 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14A11]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-A14
ROCK100-401-A14EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-A14
Anti-RNF7 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14A11]
Anticorps
This antibody reacts with human ROC2 by western blot and immunoprecipitation.  The antibody immunoprecipitates in vitro translated Protein and Protein from overexpressing cell lysates (using HeLa and NIH-3T3, and others).

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:1000;

Type: Primary
Antigen: RNF7
Clonality: Monoclonal
Clone: 14A11
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité