Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDC20 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-A17
ROCK100-401-A17EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-A17
Anti-CDC20 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody reacts with human CDC20 (fizzy) by western blot and immunoprecipitation.  The antibody immunoprecipitates in vitro translated Protein and Protein from overexpressing cell lysates (using HeLa and NIH-3T3, and others).

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:1000;

Type: Primary
Antigen: CDC20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité