Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIN2B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-C87
ROCK100-401-C87EA 861 EUR InStock
ROCK100-401-C87
Anti-GRIN2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-NMDA R2B Antibody is suitable for use in Western Blotting. Expect a band of approximately 180kDa in size corresponding to the NR2B subunit of the NMDA receptor in appropriate cell lysate or extract. A dilution of 1:1000 is recommended in western blot.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: GRIN2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité