Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-C92
ROCK100-401-C92EA 861 EUR InStock
ROCK100-401-C92
Anti-SYN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Synapsin I antibody is suitable for Western Blotting, Immunoprecipitation, IHC and IF. Expect a band of approximately 78 kDa in size corresponding to the synapsin I doublet in Western Blots of Rat brain extracts.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:2000; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:2000; Immunoprecipitation: 1µg per 200µg lysate
0.05 M Tris Chloride, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.4;

Type: Primary
Antigen: SYN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité