Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GFAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-D60
ROCK100-401-D60EA 861 EUR InStock
ROCK100-401-D60
Anti-GFAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) was discovered by Amico Bignami and co-workers as a major fibrous protein of multiple sclerosis plaques. It was subsequently found to be a member of the 10nm or intermediate filament (IF) family, specifically the IF family Class III, which also includes peripherin, desmin and vimentin. GFAP is strongly and specifically expressed in astrocytes and certain other astroglia in the CNS, in satellite cells, peripheral ganglia, and in non-myelinating Schwann cells in peripheral nerves. In many damage and disease states GFAP expression is heavily upregulated in astrocytes. In addition, neural stem cells frequently strongly express GFAP. Point mutations in the protein coding region of the GFAP gene lead to Alexander disease which is characterized by the presence of abnormal astrocytes containing GFAP protein aggregates known as Rosenthal fibers. Therefore, GFAP antibody is ideal for investigators involved in neuropathologic diseases and more generally in Neuroscience.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence Microscopy: 1:1000; Western Blot: 1:5000

Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Rat, Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité