Anti-NR2C1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-E45
ROCK100-401-E45EA 861 EUR InStock
ROCK100-401-E45
Anti-NR2C1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Testicular Receptor 2 (Rabbit) antibody is suitable for use in Western Blots. Anti-Testicular Receptor 2 antibodies are specific for the ~64 kDa TR2 Protein in Western blots of testes and nuclear extracts from MEL cell lines.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: NR2C1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Human, Rat, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité