Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR2C2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-E46
ROCK100-401-E46EA 861 EUR InStock
ROCK100-401-E46
Anti-NR2C2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-TR4 (Rabbit) is suitable for use in Western Blotting. Anti-TR4 antibodies are specific for the ~64 kDa TR4 Protein by Western blot in cerebellum and nuclear extracts from MEL cell lines. Reactivity is expected from human and rat.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: NR2C2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Human, Rat, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité