Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AHSA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-E82
ROCK100-401-E82EA 774 EUR InStock
ROCK100-401-E82
Anti-AHSA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Aha1 Antibody is suitable for use in WB, ELISA, IHC, IF microscopy and IP. Expect a band approximately ~38kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:200; Western Blot: 0.5-1:1000;

Type: Primary
Antigen: AHSA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité