Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPA1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-F63
ROCK100-401-F63EA 757 EUR InStock
ROCK100-401-F63
Anti-HSPA1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Hsp70 Antibody is suitable for use in WB, ELISA, IHC, IF microscopy and IP. Expect a band approximately ~70kDa Protein corresponding to the molecular mass of inducible Hsp70 on SDS PAGE immunoblots. May cross-react with Hsc70 at lower dilutions.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:200; Western Blot: 1:25000; Immunoprecipitation: 1:100

Type: Primary
Antigen: HSPA1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Beluga, Bovine, Dog, Carp, Guinea Pig, Hamster, Monkey, Pig, Sheep, Coral, Tomato, Tobacco, Spiny Dogfish Shark, Atlantic Hagfish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité