Anti-TET2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-N93
ROCK100-401-N93EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-N93
Anti-TET2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tet2 antibody has been tested for use by ELISA and Western Blot. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect band at ~230kDa and ~150kDa (isoforms).
Recommended Dilutions: ELISA: 1:50000; Western Blot: 1:5000;
Type: Primary
Antigen: TET2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité