Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GM4841 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-N95
ROCK100-401-N95EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-N95
Anti-GM4841 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-IFN Induced GTPase Like Protein has been tested by ELISA and Western Blot. Expect a band at ~48 kDa by western blotting in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-1:10000; Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: GM4841
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité