Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MORC3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-N96S
ROCK100-401-N96SEA 226 EUR InStock
ROCK100-401-N96S
Anti-MORC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Morc3 antibody is suitable for use in western blot. Specific conditions for reactivity should be optimised by the end user. Expect a band approximately 110.8 kDa in size corresponding Morc3 by western blotting in the appropriate cell lysate.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 to 1:50000; Western Blot: 1:1000 to 1:5000.

Type: Primary
Antigen: MORC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité