Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABCB8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-P00S
ROCK100-401-P00SEA 226 EUR InStock
ROCK100-401-P00S
Anti-ABCB8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-ABCB8 antibody has been tested for use in ELISA and western blotting. Specific conditions for reactivity should be optimised by the end user. Expect band approximately 79.9 kDa in size corresponding to ABCB8 by western blotting in the appropriate cell lysate.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 to 1:50000; Western Blot: 1:250 to 1:500.

Type: Primary
Antigen: ABCB8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité