Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MMTV Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-P12
ROCK100-401-P12EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-P12
Anti-MMTV Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-MMTV Antibody has been tested for use in western blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect band approximately 26.7 kDa in size corresponding to MMTV capsid Protein by western blotting.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000-1:20000; Western Blot: 1:1000-1:2000

Type: Primary
Antigen: MMTV
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité