Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLUD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-4158
ROCK100-4158EA 2060 EUR InStock
ROCK100-4158
Anti-GLUD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody has been tested for use in ELISA and by western blot.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Bovine glutamate dehydrogenase exists as a homohexamer located within the mitochondrial matrix.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:4000 - 1:16000; Western Blot: 1:1000 - 1:3000; Immunoprecipitation: 1:100;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml

Type: Primary
Antigen: GLUD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité