Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-DLD Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 7C5G1H6H10]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-4160
ROCK100-4160EA 2060 EUR InStock
ROCK100-4160
Anti-DLD Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 7C5G1H6H10]
Anticorps
This product has been assayed against 1.0 µg of Lipoamide Dehydrogenase (Porcine Heart) in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG (H&L) (Goat) and ABTS (2,2’-azino-bis-(3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid))

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml

Type: Primary
Antigen: DLD
Clonality: Monoclonal
Clone: 7C5G1H6H10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité