Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF11A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-4164S
ROCK100-4164SEA 226 EUR InStock
ROCK100-4164S
Anti-TNFRSF11A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This product was assayed by immunoblot and found to be reactive against Human NFkB p50 (NFKB1) at a dilution of 1:1000 followed by reaction with Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG (H&L) (Goat).

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:2000;

Type: Primary
Antigen: TNFRSF11A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité