Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RELA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-4165S
ROCK100-4165SEA 226 EUR InStock
ROCK100-4165S
Anti-RELA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-NFkB p65 (Rel A) is suitable for the detection by immunoblot of human and mouse NFkB p65 (Rel A). This product was also tested in a gel supershift assay and found to be reactive against all p65 (Rel A) containing human, mouse or Rat NFkB complexes.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000; GelShift: 05 µl - 1.0 µl; Western Blot: 1:2000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:400;

Type: Primary
Antigen: RELA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité