Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NFKB cRel Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-4166
ROCK100-4166EA 821 EUR InStock
ROCK100-4166
Anti-NFKB cRel Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This product was assayed by immunoblot and found to be reactive against NFkB cRel at a dilution of 1:1000 followed by reaction with Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG (H&L) (Goat).

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; GelShift: 1:500; Western Blot: 1:500 - 1:3000;

Type: Primary
Antigen: NFKB cRel
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité