Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CELA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-4168
ROCK100-4168EA 2060 EUR InStock
ROCK100-4168
Anti-CELA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Elastase antibody has been teted for functionality in ELISA and western blot. Usage in other immunoassays such as immunohistochemisty is expected but has not been determined. Optimal concentrations should be determined by researcher.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml

Type: Primary
Antigen: CELA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité