Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LYZ Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 17D10]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-4172
ROCK100-4172EA 2060 EUR InStock
ROCK100-4172
Anti-LYZ Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 17D10]
Anticorps
Anti-LYSOZYME antibody has been assayed against 1.0 µg of Lysozyme (Hen Egg White) in a standard ELISA. A working dilution of 1:1000 to 1:2000 of the reconstitution concentration is suggested for this product.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml

Type: Primary
Antigen: LYZ
Clonality: Monoclonal
Clone: 17D10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité