Anti-KTI3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-4179
ROCK100-4179EA 2060 EUR InStock
ROCK100-4179
Anti-KTI3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Primary Rabbit Anti-TRYPSIN INHIBITOR (Soy Bean) Reacts with Pan
Recommended Dilutions: ELISA: 1:3000 - 1:15000; Western Blot: 1:500 - 1:2000;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml
Type: Primary
Antigen: KTI3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Soy Bean
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité