Anti-PRSS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-4180
ROCK100-4180EA 2060 EUR InStock
ROCK100-4180
Anti-PRSS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Primary Rabbit Anti-TRYPSINOGEN (Bovine Pancreas) Reacts with Pan
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:40000; Western Blot: 1:1000 - 1:4000;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml
Type: Primary
Antigen: PRSS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité